Diese Overalls eignen sich bestens für die Ansprüche in der Mineralölindustrie. Das hochwertige Gewebe bietet Flamm-, Hitze-, Eisenspritzer-, Chemikalien-, Lichtbogen- und Antistatikschutz. Der hohe Kragen und die Patten mit Druckknöpfen an jeder Tasche bieten maximalen Schutz.
- Schutz vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontakthitze
- Klasse 2 Schweißerschutz
- Kniepolstertaschen zur vereinfachten Verwendung von Kniepolstern
- Dreifachnähte für zusätzliche Strapazierfähigkeit
- Stoff mit 50+ UPF, blockiert 98% der UV-Strahlung
- Neun Taschen für viel Stauraum
- Funkschlaufen zum einfachen Einhängen eines Funkgeräts
Farbe: Marineblau
Gewicht: 345 g/m²
Standards: EN 1149 -5, EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1), EN ISO 11611 (Klasse 1 A1+A2), IEC 61482-2 (Klasse 1), EN 13034 (Typ 6), ASTM F1959/F1959M-12