Levo Brille, PW11
Lieferant: Portwest
Portwest®
PRTWPW11CLREA 11.5 EUR
PRTWPW11CLR
Levo Brille, PW11
Schutzbrillen
Die innovative Levo Brille ist eine Kombination aus dichter Vollsicht- und bequemer Bügelbrille. Die auswechselbare Schaumgummidichtung gibt zusätzlich Augenbrauen-und Wangenschutz. Die Brille kann mit einem Kopfband oder weichen Gummibügeln getragen werden. Ausgezeichnete Ventilation durch indirekte Entlüftungsöffnungen im Schaumgummi, welches das Beschlagen verhindert.
  • 99% UV-Schutz
  • Kratzfeste Beschichtung für Langlebigkeit
  • Antibeschlagbeschichtung für zusätzlichen Tragekomfort
  • Doppelt verwendbar mit klassischen Armen oder mit breitem Gummiband
  • Abnehmbarer Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
  • Kostenloses Brillenband
Material: Polycarbonat
Bereich: PSA
Standards: CE zertifiziert, EN 166 1 FT, EN 170 2C-1.2, ANSI/ISEA Z87
Verpackung: Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten