Diese leichten, beidhändig tragbaren Handschuhe mit verlängerter Stulpe sind ideal für den Umgang mit Lebensmitteln, bei Catering- und Küchenarbeiten, medizinischen und Laboranwendungen und andere Aufgaben mit komplexen Risiken. Die dünne Nitrilzusammensetzung ist frei von Phthalaten, Weichmachern und allergenen Latexproteinen.
- Unsteril, puderfrei
- Geringe Stärke und strukturierte Fingerspitzen für exzellenten Grip
- Besonders hautfreundlich für Anwender mit Latexallergie
- Gerollte Bündchen minimieren die Gefahr des Reißens
- Stufe 2 – AQL 1,5
Standards: EN ISO 374-1 Typ C, EN 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für den Lebensmittelkontakt.
Bitte beachten Stärke ist doppelt gemessen (Minimalwerte).