VWR® Reinraum-Masken, Klasse 100
Lieferant: VWR
VWR®
114-9345EA 23.5 EUR
114-9345 113-9756
VWR® Reinraum-Masken, Klasse 100
Masken Reinraum-Masken
Reinraum-Masken aus Polypropylen/Polyethylen-Vlies (ES) / Meltblown-Polypropylen (MBPP).
  • Geringe Partikelbildung - für kritische Umgebungen geeignet
  • Hohe bakterielle Filtrationseffizienz und geringer Atemwiderstand
  • Reinraum verpackt
  • Lösungsmittelsichere Doppelbeutel-Reinraumverpackung
  • Ohrschlaufen aus 30% Nylon/70% Polyester
  • Kunststoff-Nasenbügel
  • Nur für den Gebrauch in der Industrie und in Reinräumen vorgesehen. Nicht zur Verwendung als COVID-19 Schutz
  • Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt für medizinische oder klinische Zwecke im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 / Richtlinie 93/42/EWG
  • Dieses Produkt ist keine persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425
Dieser Mundschutz wurde für Anwendungen in kritischen Umgebungen, wie der Halbleiter-, Elektronik- oder Hightechindustrie, entwickelt. Die Masken sollten bei Raumtemperatur und in einer trockenen, abgedunkelten Umgebung gelagert werden. Es wird eine Lagerzeit von maximal 3 Jahren ab Herstellungsdatum empfohlen.
Bakterielle Filtrationseffizienz: >95%
Delta P: <6 mm H₂O
LxW: 17,5x9,5 cm
Verpackung: 100 Masken pro Doppelbeutel, 20 Beutel pro Karton.