Untersuchungshandschuhe, Nitril, Atlantis, Amadex®
Lieferant: Amadex
Amadex® Atlantis
112-6057EA 20.1 EUR
112-6057 112-6058 112-6059 112-6060
Untersuchungshandschuhe, Nitril, Atlantis, Amadex®
Handschuhe
Atlantis Nitril-Untersuchungshandschuhe sind ungepudert, online einfach gechlort und nicht steril.
  • Beidseitig tragbar, strukturierte Finger, gerollte Mannschette
  • 100 % synthetischer Nitril
  • Ohne Zusatz von Puder-Schmiermittel
  • Haltbarkeit von 5 Jahren ab Herstellungsdatum
Verwendungszweck: Nicht invasive Geräte zur Durchführung von medizinischen Untersuchungen, zahnmedizinischen, klinischen und Laboranwendungen.
Standards: Entspricht ASTM D6319, EN455, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN374-4:2019 und EN ISO 374-5:2016; AQL 1,5
Verpackung: 100 Handschuhe pro Karton.