Corning® mouse laminin (from Engelbreth-Holm-Swarm mouse tumour)
Lieferant: Corning
734-1099EA 232.15 EUR
734-1099
Corning® mouse laminin (from Engelbreth-Holm-Swarm mouse tumour)
Proteine und Peptide
Laminin, ein Hauptbestandteil der Basalmembran, besitzt eine Vielzahl biologischer Aktivitätsfunktionen, einschließlich Verbesserung von Adhäsion, Migration, Wachstum, Differenzierung und Neuritauswuchs von Zellen. Es kann als dünne Schicht auf die Gewebekulturoberflächen aufgetragen werden oder Nährmedien als löslicher Zusatzstoff hinzugefügt werden. Der hochkonzentrierte Laminin/Entactin-Komplex ist eine spezielle Zusammensetzung, der für dreidimensionale (3D) Nährmedien entwickelt wurde.
Qualität durch SDS-PAGE kontrolliert und negativ auf Bakterien, Pilze und Mycoplasma getestet.