Partikelfiltrierende Einweg-Atemschutzmaske, FFP2, Standard Comfort Serie, Makrite®
111-2491EA 88 EUR
111-2491
Partikelfiltrierende Einweg-Atemschutzmaske, FFP2, Standard Comfort Serie, Makrite®
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Die Masken der Makrite® Standard Comfort Serie sind filtrierende Halbmasken zum Schutz vor dem Eindringen von Partikeln.
  • Ausgezeichnetes Filtermaterial für geringen Atemwiderstand
  • Individuell anpassbarer, integrierter Nasenbügel für eine optimale Passform
  • Ultraschall-geschweißte Kopfbänder für eine sichere Abdichtung
  • Können einfach mit Schutzbrille, Helm, Brille oder Gehörschutzkapseln kombiniert werden
Die richtige Auswahl von Atemschutzmasken ist entscheidend, um die Gesundheit des Trägers zu schützen. Holen Sie sich den Rat einer Fachkraft für Arbeitssicherheit bezüglich der Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Alle Materialien sind latexfrei.
Farbe: weiß.
Standards: EN 149:2001+A1:2009