Diese filtrierende Einweg-Halbmaske dient als Atemschutz gegen Partikel.
- Reinraum-geeignet
- Komfortables Design für längere Tragedauer
- Geringer Atemwiderstand
- Anpassbarer Nasensteg
- Bakterielle Filtrationseffizienz von über 95%
Einweg-Atemschutzmaske in Entenschnabel-Ausführung mit insgesamt sechs Lagen, bestehend aus Polypropylen-Spinnvlies (Innen- und Außenschicht), Mikrofaser-Futterstoff und drei Lagen Meltblown-Polypropylen-Filtermedien. Weitere Bestandteile sind ein Kunststoff-Nasenbügel, ein Schaumstoff-Nasenpad und ein Kopfband aus synthetischem Gummi (latexfrei).
Farbe: weiß.
Standards: EN 149:2001+A1:2009