Industrieller Etikettendrucker, BradyPrinter i5100, Standard
Lieferant: Brady
BRDY149461EA 1845 EUR
BRDY149461 BRDY149458 BRDY198778
Industrieller Etikettendrucker, BradyPrinter i5100, Standard
Drucker Label Printers
Der Industrie-Etikettendrucker BradyPrinter i5100 bietet eine perfekte Mischung aus Leistung und spezieller Anwendungen.
  • Asset-Identifikation, Leiterplatten- und Komponentenidentifikation
  • Allgemeine und industrielle Kennzeichnung
Dieser Tischdrucker kann auf 70 Etikettenmaterialien, mehr als 1200 vorrätige Etikettenteile und kundenspezifische Etikettenmaterialien und -teile drucken. Zu den Anwendungen gehören eine große Auswahl spezialisierter und häufig verwendeter Produktkennzeichnungsetiketten, Elektronik- und PCB-Etiketten, Logistik- und Bestandsverfolgungsetiketten, Etiketten zur Kabel- und Komponentenkennzeichnung und Etiketten für Laborproben.
Einfarbig. Hochwertiger Druck auf zuverlässigen Etiketten in Industriequalität von 5 bis 110 mm. Angetrieben von einem leistungsstarken, internen Druckerprozessor mit 32 Bit und 800 MHz. Druckgeschwindigkeit bei 300 dpi bis zu 300 mm/s
Standards: FCC Klasse A, cUL.
Bestellinformation: Medien und Farbband, separat erhältlich.
Lieferumfang: Dieser i5100-Drucker wird in einem Karton geliefert. Er wird mit einem Netzkabel, USB-Kabel, einer Produkt-CD mit Treiber, einem mehrsprachigen Benutzerhandbuch, dem Konfigurations-/Einstellungshandbuch in Englisch und einem gedruckten Benutzerhandbuch in Englisch, einem RFID-fähigen Rollenhalter, einer Aufwickelspule für Farbbänder und der Brady Workstation Basic Suite oder der Brady Workstation PWID Suite ausgeliefert.