Diethylzink ∼15% (w/w) in Hexan
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H37734.9ZEA 274 EUR
H37734.9Z
Diethylzink ∼15% (w/w) in Hexan
Diethylzinc
Formel: C₄H₁₀Zn
Molecular Weight: 123,51 g/mol
Flammpunkt: -40°C (-40°F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009021
CAS-Nummer: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
UN: 3394
ADR: 4.2,I