Desisopropylatrazin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: Atrazindesisopropyl
EHERC10332000EA 98 EUR
EHERC10332000
Desisopropylatrazin
Desisopropylatrazin
Formel: C₅H₈ClN₅
Molecular Weight: 173,6 g/mol
CAS-Nummer: 1007-28-9