2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4,6-Trichlor-s-triazin
, Cyanurchlorid
L03442.18EA
24.1
EUR
L03442.18
L03442.0B
L03442.30
2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin ≥98%
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Formel:
C₃Cl₃N₃ Molecular Weight: 184,41 g/mol Siedepunkt: 192…194 °C Schmelzpunkt: 145…149 °C Dichte: 1,920 Flammpunkt: >190 °C (374 °F) |
MDL:
MFCD00006046 CAS-Nummer: 108-77-0 EINECS: 203-614-9 UN: 2670 ADR: 8,II |