4-Nitro-2-picolin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methyl-4-nitropyridin-1-oxid2-Methyl-4-nitropyridin-N-oxid4-Nitro-2-picolin-N-oxid
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL454850-5GEA 66.4 EUR
SIAL454850-5G SIAL454850-25G
4-Nitro-2-picolin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-2-picolin-N-oxid
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154,13 g/mol
Schmelzpunkt: 156 °C
MDL: MFCD00014625
CAS-Nummer: 5470-66-6