2-Isobutyl-3-methoxypyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALW313203-100G-KEA
809
EUR
SIALW313203-100G-K
SIALW313203-500G-K
SIALW313203-1KG-K
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin, Sigma-Aldrich®
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
Formel:
C₉H₁₄N₂O Molecular Weight: 166,22 g/mol Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 107 °C Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00006128 CAS-Nummer: 24683-00-9 EINECS: 246-402-1 |