2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14394700EA 89 EUR
EHERC14394700
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin
Formel: C₉H₁₄N₂O
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006128
CAS-Nummer: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1