2-Aminopyrazin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminopyrazin
, Pyrazin-2-amin
A13052.14EA
141
EUR
A13052.14
A13052.06
A13052.18
2-Aminopyrazin 99%
2-Aminopyrazine
Formel:
C₄H₅N₃ Molecular Weight: 95,1 g/mol Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 118…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006137 CAS-Nummer: 5049-61-6 EINECS: 225-748-7 |