Dieldrin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
Synonyme: 1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethanonaphthalin
PROONMIAP1747EA 213 EUR
PROONMIAP1747
Dieldrin
Dieldrin
Formel: C₁₂H₈Cl₆O
Molecular Weight: 380,91 g/mol
Siedepunkt: 385 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 174…175 °C
Dichte: 1,75 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 60-57-1
EINECS: 200-484-5
UN: 2761
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,03152