Dieldrin, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethanonaphthalin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

33491-100MG-REA 64.1 EUR
33491-100MG-R
Dieldrin, Supelco®
Dieldrin
Formel: C₁₂H₈Cl₆O
Molecular Weight: 380,91 g/mol
Siedepunkt: 385 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 174…175 °C
Dichte: 1,75 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 60-57-1
EINECS: 200-484-5
UN: 2761
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,03152

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR