Platin(II)acetylacetonat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(2,4-pentandionato-O,O')platin(II)
, Platin(II)-2,4-pentandionat
, Platin(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O')
, Di(2,4-pentandionato-O,O')platin(II)
ACRO369350010EA
177
EUR
ACRO369350010
ACRO369350250
ACRO369350050
Platin(II)acetylacetonat 98%
Platin(II)acetylacetonat
Formel:
C₁₀H₁₄O₄Pt Molecular Weight: 393,3 g/mol Schmelzpunkt: 250…252 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000028 CAS-Nummer: 15170-57-7 EINECS: 239-223-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to yellow-green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥97.5 % (ex Pt) |