Wolfram(IV)carbid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Wolframcarbid
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL241881-100GEA
246
EUR
SIAL241881-100G
Wolfram(IV)carbid, Sigma-Aldrich®
Wolfram(IV)carbid
Formel:
CW Molecular Weight: 195,85 g/mol Siedepunkt: 6000 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2785 °C Dichte: 8,64 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011464 CAS-Nummer: 12070-12-1 EINECS: 235-123-0 UN: 3178 ADR: 4.1,III |