Wolfram(IV)carbid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: Wolframcarbid
PROOBCR-102EA 140 EUR
PROOBCR-102
Wolfram(IV)carbid
Wolfram(IV)carbid
Formel: CW
Molecular Weight: 195,85 g/mol
Siedepunkt: 6000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2785 °C
Dichte: 8,64 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011464
CAS-Nummer: 12070-12-1
EINECS: 235-123-0
UN: 3178
ADR: 4.1,III