Silber(I)hexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL450219-5GEA 257 EUR
SIAL450219-5G SIAL450219-1G
Silber(I)hexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Silver(I) hexafluorophosphate
Formel: AgF₆P
Molecular Weight: 252,83 g/mol
MDL: MFCD00003415
CAS-Nummer: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN: 3260
ADR: 8,II