Diisopropylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIALI26809-100GEA 245 EUR
SIALI26809-100G SIALI26809-25G
Diisopropylsulfid, Sigma-Aldrich®
Diisopropylsulfid
Formel: C₆H₁₄S
Molecular Weight: 118,24 g/mol
Siedepunkt: 67 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –69,1 °C
Dichte: 0,8306 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00008895
CAS-Nummer: 625-80-9
EINECS: 210-911-7