Diisopropylsulfid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B21302.09EA 45.4 EUR
B21302.09 B21302.18
Diisopropylsulfid ≥99%
Diisopropylsulfid
Formel: C₆H₁₄S
Molecular Weight: 118,24 g/mol
Siedepunkt: 119…120 °C
Schmelzpunkt: –69,1 °C
Dichte: 0,814
Flammpunkt: 7 °C (44 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008895
CAS-Nummer: 625-80-9
EINECS: 210-911-7
ADR: 3,II