Ferrocen ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Di(cyclopentandienyl)eisen
unter Argon abgefüllt
87202.30EA
92.2
EUR
87202.30
87202.18
87202.A1
Ferrocen ≥99%
Ferrocen
Formel:
C₁₀H₁₀Fe Molecular Weight: 186,04 g/mol Siedepunkt: 249 °C Schmelzpunkt: 173…174 °C Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001427 CAS-Nummer: 102-54-5 EINECS: 203-039-3 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 13,04070 |