Tetrapentylammoniumiodid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tetraamylammoniumiodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41762.0025EA 157 EUR
8.41762.0025
Tetrapentylammoniumiodid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrapentylammonium iodide
Formel: C₂₀H₄₄IN
Molecular Weight: 425,48 g/mol
Schmelzpunkt: 135…137 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00041980
CAS-Nummer: 2498-20-6
EINECS: 219-688-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 7.40 g/l (25 °C)
Melting Point 135 - 137 °C
Molar Mass 425.47 g/mol