Tetraheptylammoniumiodid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41874.0005EA 195 EUR
8.41874.0005
Tetraheptylammoniumiodid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetraheptylammonium iodide
Formel: C₂₈H₆₀IN
Molecular Weight: 537,7 g/mol
Schmelzpunkt: 124 °C
Dichte: 1,066 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00041984
CAS-Nummer: 3535-83-9
EINECS: 222-570-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 121 - 124 °C
Molar Mass 537.69 g/mol