Tetrabutylammoniumcyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
SIAL79989-100GEA
706
EUR
SIAL79989-100G
Tetrabutylammoniumcyanid, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium cyanide
Formel:
C₁₇H₃₆N₂ Molecular Weight: 268,49 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
10442-39-4 EINECS: 233-926-0 UN: 2811 ADR: 6.1,II |