Tetrahexylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL263834-5GEA 79.9 EUR
SIAL263834-5G SIAL263834-25G
Tetrahexylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Tetrahexylammonium chloride
Formel: C₂₄H₅₂ClN
Molecular Weight: 390,14 g/mol
Schmelzpunkt: 111…113 °C
CAS-Nummer: 5922-92-9
EINECS: 227-653-6