Chlorpyrifos
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dursban®
, O,O-Diethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridylphosphorothionat
, O,O-Diethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridylthiophosphat
EHERCR11600000EA
82
EUR
EHERCR11600000
EHERC11600000
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos
Formel:
C₉H₁₁Cl₃NO₃PS Molecular Weight: 350,59 g/mol Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 41…42 °C Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C) |
CAS-Nummer:
2921-88-2 EINECS: 220-864-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02242 |