Cyclohexyltrichlorsilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
Synonyme:
Trichlor(cyclohexyl)silan
, Cyclohexylsilyltrichlorid
SILNSILS05225.10EA
0
EUR
SILNSILS05225.10
SILNSILS05225.100
SILNSILS05225.25
Cyclohexyltrichlorsilan
Cyclohexyltrichlorsilan
Formel:
C₆H₁₁Cl₃Si Molecular Weight: 217,6 g/mol Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa) Dichte: 1,232 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00021280 CAS-Nummer: 98-12-4 EINECS: 202-639-2 UN: 1763 ADR: 8,II |