Galliumantimonid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL651478-1EAEA
1820
EUR
SIAL651478-1EA
Galliumantimonid, Sigma-Aldrich®
Gallium antimonide
Formel:
GaSb Molecular Weight: 191,48 g/mol Schmelzpunkt: 712 °C Dichte: 5,5…5.7 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00016101 CAS-Nummer: 12064-03-8 EINECS: 235-058-8 UN: 1549 ADR: 6.1,III |