Galliumantimonid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
12933.03EA 69.6 EUR
12933.03 12933.06
Galliumantimonid ≥99,99% (Metall-Basis)
Gallium antimonide
Formel: GaSb
Molecular Weight: 191,48 g/mol
Schmelzpunkt: 710 °C
Dichte: 5,5…5.7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016101
CAS-Nummer: 12064-03-8
EINECS: 235-058-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III