Borcarbid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
41050.KSEA 1474 EUR
41050.KS
Borcarbid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Borcarbid
Formel: CB₄
Molecular Weight: 55,25 g/mol
Siedepunkt: ∼3500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2350 °C
Dichte: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011520
CAS-Nummer: 12069-32-8
EINECS: 235-111-5
Merck Index: 12,01374