Borcarbid ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
10922.22EA 52.1 EUR
10922.22
Borcarbid ≥90%
Borcarbid
Formel: CB₄
Molecular Weight: 55,25 g/mol
Siedepunkt: ∼3500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2350 °C
Dichte: 2,52
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011520
CAS-Nummer: 12069-32-8
EINECS: 235-111-5
Merck Index: 12,01374