Calciumacetylid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Calciumacarbid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL270296-2KGEA
102
EUR
SIAL270296-2KG
SIAL270296-500G
Calciumacetylid, Sigma-Aldrich®
Calcium acetylide
Formel:
CaC₂ Molecular Weight: 64,1 g/mol Schmelzpunkt: 2300 °C Dichte: 2,22 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010905 CAS-Nummer: 75-20-7 EINECS: 200-848-3 UN: 1402 ADR: 4.3,II Merck Index: 12,01696 |