Kaliumcarbonat-Natriumcarbonat analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: NatriumkaliumcarbonatKaliumnatriumcarbonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06683.2500EA 339 EUR
1.06683.2500 1.06683.9999 1.06683.0500
Kaliumcarbonat-Natriumcarbonat analytisches Reagens, Supelco®
Kaliumcarbonat-Natriumcarbonat
Formel: CKNaO₃
Molecular Weight: 122,1 g/mol
Dichte: 2,47 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00053407
CAS-Nummer: 10424-09-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Bulk Density 1750 kg/m3
Density 2.47 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)