Kaliumhexafluorosilicat ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
44495.30EA
756
EUR
44495.30
44495.18
44495.09
Kaliumhexafluorosilicat ≥99,999% (Metall-Basis)
Potassium hexafluorosilicate
Formel:
F₆K₂Si Molecular Weight: 220,27 g/mol Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 2,27 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040666 CAS-Nummer: 16871-90-2 EINECS: 240-896-2 UN: 2655 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07803 |