di-Kaliumthiosulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Kaliumthiosulfat
, Kaliumhyposulfit
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL12669-500GEA
348
EUR
SIAL12669-500G
SIAL12669-100G
di-Kaliumthiosulfat, Sigma-Aldrich®
di-Kaliumthiosulfat
Formel:
K₂O₃S₂ Molecular Weight: 190,33 g/mol |
MDL:
MFCD00036292 CAS-Nummer: 10294-66-3 EINECS: 233-666-8 Merck Index: 12,07867 |