Kaliumphosphinat
Lieferant: Honeywell Chemicals
HONE04411.9050EA
0
EUR
HONE04411.9050
Kaliumphosphinat
Potassium phosphinate
Formel:
H₂KO₂P |
CAS-Nummer:
7782-87-8 EINECS: 231-967-9 Merck Index: 12,07807 |