Lithiumhexafluorophosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
11529.03EA 47.3 EUR
11529.03 11529.09 11529.18
Lithiumhexafluorophosphat ≥98%
Lithium hexafluorophosphate
Used as an electrolyte in Li-ion batteries.
Formel: F₆LiP
Molecular Weight: 151,91 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,5
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011096
CAS-Nummer: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
UN: 2923
ADR: 8,II