Kaliummolybdat(VI) ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: DikaliumtetraoxomolybdatKaliummolybdänoxidMolybdsäure Kaliumsalzdi-Kaliummolybdat
48112.22EA 61.1 EUR
48112.22 48112.36
Kaliummolybdat(VI) ≥95%
Potassium molybdate(VI)
Formel: K₂MoO₄
Molecular Weight: 238,13 g/mol
Schmelzpunkt: 919 °C
Dichte: 2,3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011370
CAS-Nummer: 13446-49-6
EINECS: 236-599-2
Merck Index: 13,07732