Kaliummolybdat(VI), wasserfrei ≥99,8% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: DikaliumtetraoxomolybdatKaliummolybdänoxidMolybdsäure Kaliumsalzdi-Kaliummolybdat
22898.18EA 218 EUR
22898.18 22898.A1 22898.09
Kaliummolybdat(VI), wasserfrei ≥99,8% (Metall-Basis)
Potassium molybdate(VI)
Formel: K₂MoO₄
Molecular Weight: 238,13 g/mol
Schmelzpunkt: 919 °C
Dichte: 2,3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011370
CAS-Nummer: 13446-49-6
EINECS: 236-599-2
Merck Index: 13,07732