Kaliumiodat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
PROONCSGC76209EA 304 EUR
PROONCSGC76209
Kaliumiodat
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Schmelzpunkt: 560 °C
Dichte: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07808