Phenazon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyme: Antipyrin2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on
EHERC16003100EA 46 EUR
EHERC16003100
Phenazon
Phenazon
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Molecular Weight: 188,23 g/mol
Siedepunkt: 388 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003146
CAS-Nummer: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 12,00757