1-(4-Hydroxyphenyl)piperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-(1-Piperazinyl)phenol
B20122.30EA
577
EUR
B20122.30
B20122.09
B20122.18
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazin ≥98%
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O Molecular Weight: 178,23 g/mol Schmelzpunkt: 218…224 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066156 CAS-Nummer: 56621-48-8 EINECS: 260-289-6 UN: 3263 ADR: 8,III |