1-(2-Methoxyethyl)piperazin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO367110010EA 71.3 EUR
ACRO367110010 ACRO367110050
1-(2-Methoxyethyl)piperazin 98%
1-(2-Methoxyethyl)piperazin
Formel: C₇H₁₆N₂O
Molecular Weight: 144,22 g/mol
Flammpunkt: 87 °C
MDL: MFCD00191214
CAS-Nummer: 13484-40-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %