1-Cyclohexyl-1-butanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B20090.14EA
121
EUR
B20090.14
1-Cyclohexyl-1-butanol ≥98%
1-Cyclohexyl-1-butanol
Formel:
C₁₀H₂₀O Molecular Weight: 156,27 g/mol Siedepunkt: 103…104 °C (4 mmHg) Dichte: 0,902 Flammpunkt: 108 °C (228 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019360 CAS-Nummer: 4352-42-5 EINECS: 224-419-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...