4-Iodbiphenyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Jod-4-phenylbenzol1-Iod-4-phenylbenzol
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL637769-25GEA 175 EUR
SIAL637769-25G SIAL637769-5G
4-Iodbiphenyl, Sigma-Aldrich®
4-Iodbiphenyl
Formel: C₁₂H₉I
Molecular Weight: 280,11 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112 °C
Dichte: 1,584 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00019028
CAS-Nummer: 1591-31-7
EINECS: 216-469-1