4-Iodbiphenyl

Lieferant: Molekula

Synonyme: 1-Jod-4-phenylbenzol1-Iod-4-phenylbenzol

MOLE54561470-1GEA 0 EUR
MOLE54561470-1G
4-Iodbiphenyl
4-Iodbiphenyl
Formel: C₁₂H₉I
Molecular Weight: 280,11 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112 °C
Dichte: 1,584 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00019028
CAS-Nummer: 1591-31-7
EINECS: 216-469-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR